906751
4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H24ClP
Peso molecular:
414.91
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
98% (AgNO3, titration)
Formulario
powder
contiene
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
color
white to light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
The polymer of 4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride exhibits UCST behaviour in the presence of sodium salts (NaCl, NaBr, and NaI) . In the presence of these salts, the polymer shows thermo responsiveness.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
How to manipulate the upper critical solution temperature (UCST).
Niskanen J, et al.
Polym. Chem., 8, 220-232 (2017)