901745
5-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)-8-hydroxy-1,6-naphthyridine-7-carboxamide
≥90%
Sinónimos:
Aryl halide chemistry informer library compound X10
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90%
Formulario
solid
grupo funcional
amide
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)CNC(=O)c2nc(c3c(nccc3)c2O)Br
Clave InChI
VRVGOUHPADQNHC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precaución
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)