Merck
745529
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-4-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
13C Labeled 4-Heptyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC8H18O2
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCC[13CH](OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i9+1
Clave InChI
JPXGPRBLTIYFQG-QBZHADDCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)