Merck
738786
Sigma-Aldrich
Sucrose-(glucose-13C6)
99 atom % 13C
Sinónimos:
D-(+)-Saccharose-(glucose-13C6), Sugar-(glucose-13C6)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C6H22O11
Número de CAS:
Peso molecular:
348.25
Código UNSPSC:
12352201
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
185-187 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1