Merck
723886
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-nitrobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
40-42 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
ORPVVAKYSXQCJI-RHQRLBAQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)