717363
Dichloro(DPPE)digold(I)
96%
Sinónimos:
1,2-Ethanediylbis[diphenyl]phosphine gold complex, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorodigold(I)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
286-289 °C
cadena SMILES
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
Clave InChI
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)