713708
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Sinónimos:
(R)-(+)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (R)-NOBIN
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
97%
Formulario
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
cadena SMILES
Nc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
Clave InChI
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?