Merck
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
97%
Sinónimos:
(2S)-4-Oxo-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
optical activity
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
mp
42-46 °C
functional group
ester
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI key
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)