700878
4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
41-44 °C
grupo funcional
phenoxy
cadena SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clave InChI
QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)