Merck
699357
Sigma-Aldrich
4-(Chloroacetyl)morpholine
97%
Sinónimos:
2-Chloro-1-(4-morpholinyl)ethanone, 2-Chloro-1-morpholinoethanone, 2-Morpholino-2-oxoethyl chloride, 4-Morpholinylcarbonylmethyl chloride, N-(Chloroacetyl)morpholine, Chloroacetic acid morpholide, Chloroacetic acid morpholine amide, Morpholine chloroacetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.512
mp
26-30 °C
density
1.257 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
InChI key
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)