Merck
691623
Sigma-Aldrich
trans-Crotylboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
E-Crotylboronic acid pinacol ester, trans-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434
densidad
0.888 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
Clave InChI
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)