Merck
665428
Sigma-Aldrich
Oxalyl-13C2 chloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Ethanedioyl-1,2-13C2 dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
bp
62-65 °C
densidad
1.523 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[13C](=O)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6/i1+1,2+1
Clave InChI
CTSLXHKWHWQRSH-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)