Merck
659339
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H3(I)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
264.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
81-85 °C
grupo funcional
hydroxyl
iodo
cadena SMILES
COc1ccc(CO)cc1I
InChI
1S/C8H9IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
KZPCWHSKIBZFFS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)