Merck
656976
Sigma-Aldrich
L-2-Aminoadipic Acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
(S)-2-Aminohexanedioic acid-1-13C, L-Homoglutamic acid-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)3CH(NH2)13CO2H
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mol peso
162.15 by atom % calculation
mp
203-205 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H](CCCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1/i6+1
Clave InChI
OYIFNHCXNCRBQI-JGTYJTGKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)