Merck
634131
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminum titanium oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al2TiO5
Número de CAS:
Peso molecular:
181.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98.5% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
<25 nm (BET)
cadena SMILES
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
Clave InChI
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Used as a barrier material on β-silicon nitride.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)