Merck
616869
Sigma-Aldrich
Cyclooctane-d16
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
C8D16
Peso molecular:
128.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
151 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
0.951 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+16
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Clave InChI
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)