616486
2,4-Dinitrotoluene-3,5,6-d3
98 atom % D
Sinónimos:
6-methyl-3,5-dinitro-benzene-1,2,4-d3
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mp
67-70 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
Clave InChI
RMBFBMJGBANMMK-NRUYWUNFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?