613851
Propyne-3,3,3-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Methyl-d3-acetylene
About This Item
Fórmula lineal:
CD3C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
43.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
98% (CP)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2D3
Clave InChI
MWWATHDPGQKSAR-BMSJAHLVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?