Merck
61243
Sigma-Aldrich
Copper(II) tartrate hydrate
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Sinónimos:
Cupric tartrate hydrate, Tartaric acid cupric salt
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
impurezas
5-15% water
mp
~275 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
Clave InChI
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)