608556
Deuterium oxide-18O
5 atom % D, 5 atom % 18O
Sinónimos:
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
5 atom % 18O
5 atom % D
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)