607568
2-Keto-3-methylbutyric acid-13C5,3-d sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Sodium α-ketoisovalerate-13C5,3-d1
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[Na+].[2H][13C]([13CH3])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1D,4+1,5+1;
Clave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-MLIDLTAPSA-M
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.