604070
5-Aminolevulinic acid-1-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2COCH2CH213CO2H · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Cl.NCC(=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i5+1;
Clave InChI
ZLHFONARZHCSET-LJJZSEGWSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)