600911
15N2/O2(RG) Gas Mixture
ratio (39:1), 99 atom % 15N
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 15N
Ensayo
99.9% (CP)
Formulario
gas
composición
ratio (39:1)
técnicas
PET imaging: suitable
Categorías relacionadas
Aplicación
For PET applications
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?