586943
Ethylenediamine-13C2 dihydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
300 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].N[13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1+1,2+1;;
Clave InChI
OHHBFEVZJLBKEH-BQTCFENJSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)