576581
Methanethiol-S-d
98 atom % D
Sinónimos:
Methyl mercaptan-d
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SD
Número de CAS:
Peso molecular:
49.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
bp
6 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]SC
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i/hD
Clave InChI
LSDPWZHWYPCBBB-DYCDLGHISA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)