Merck
570737
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-15N2,d10
98 atom % D, 98 atom % 15N
Sinónimos:
L-Glutamine-ul-15N,d
About This Item
Fórmula lineal:
D215NCO(CD2)2CD(15ND2)CO2D
Peso molecular:
158.19
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[2H]OC(=O)[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,6+1,7+1/hD5
Clave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-ZUGGXKPMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)