570060
Propene-13C3
99 atom % 13C
Sinónimos:
Propylene-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CH=13CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
45.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
QQONPFPTGQHPMA-VMIGTVKRSA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-162.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-108 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?