472069
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4C6H4CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
142-144 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-2-18-15(17)13-5-3-11(4-6-13)12-7-9-14(16)10-8-12/h3-10,16H,2H2,1H3
Clave InChI
FYXQIMAAEMCZLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?