450650
Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw ~60,000
Sinónimos:
P3DDT
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mw ~60,000
solubilidad
chloroform: soluble
fluorescencia
λex 442 nm; λem 568 nm in chloroform
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
propiedades de los semiconductores
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
Categorías relacionadas
Descripción general
Forms a shiny red-purple film.
Aplicación
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering