444111
Erbium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Erbium triperchlorate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: erbium
concentración
40 wt. % in H2O
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidad
1.44 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Er+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Er/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
- To synthesize luminescent metal-organicframeworks.
- As a rare-earth dopant along with an organicprecursor to prepare fluorophosphate glasses.
- As a startingmaterial in the preparation of [Er2(Gly)6(H2O)4](ClO4)6 .5H2O,a rare earth complex coordinated with amino acid.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?