Merck
442194
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
(m-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 3-Anisylmagnesium bromide, m-Anisylmagnesium bromide, Bromo(3-methoxyphenyl)magnesium
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
211.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
densidad
1.013 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)