Merck
417491
Sigma-Aldrich
6-Methylchromone-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
204.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
267-270 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadena SMILES
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-2-3-9-7(4-6)8(12)5-10(15-9)11(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
RKIDLZFIIVDZNX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Methylchromone-2-carboxylic acid is a chromone derivative. Chromones are cyclic compounds containing nine carbon atoms with sp2 hybridization. They are commonly referred as 1,4-benzapyranes or γ-benzopyrones. Its energy of combustion was measured by an isoperibolic micro-combustion calorimeter. Standard molar enthalpy of formation derived from the energy of combustion, for 6-methylchromone-2-carboxylic acid was reported to be -(656.2 ± 2.2)kJmol-1.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The standard molar enthalpies of formation of chromone-3-carboxylic acid, 6-methylchromone-2-carboxylic acid, and 6-methyl-4-chromanone determined by micro-combustion calorimetry.
Flores H, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 117(1), 433-437 (2014)