410128
Scandium(III) isopropoxide
Sinónimos:
Scandium triisopropoxide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
powder or granules
solid
composition
Sc, 19.5-22.0% EDTA titration
reaction suitability
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES string
CC(C)O[Sc](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sc/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
SLACPSWSQQIQTG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?