Merck
365831
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
99%
Sinónimos:
2-Nitro-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(NO2)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
209.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
densidad
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride is formed by the nitration of m-fluorobenzotrifluoride.
Aplicación
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brown JH, et al.
Journal of the Chemical Society, S95-S99 (1949)
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)