Merck
359998
Sigma-Aldrich
(2-Bromovinyl)trimethylsilane
approx. 90% trans, 98%
Sinónimos:
β-(Trimethylsilyl)vinyl bromide, 1-Bromo-2-(trimethylsilyl)ethylene
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH=CHSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
179.13
Beilstein:
1700085
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
50-51 °C/52 mmHg (lit.)
densidad
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
C[Si](C)(C)\C=C\Br
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Clave InChI
FKXCNOSKBLGEMQ-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Spiro [2.4] hepta-1, 4, 6-triene
Billups WE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(14), 6463-6463 (1994)
Arkady Krasovskiy et al.
Organic letters, 13(15), 3818-3821 (2011-07-12)
Negishi couplings at olefinic centers do not always occur with the anticipated maintenance of stereochemistry. The source of erosion has been traced to the ligand, and a modified method has been developed that solves the stereochemical issue and significantly improves
Alan R. Katritzky et al.
The Journal of organic chemistry, 62(23), 8201-8204 (2001-10-24)
A new general route to conjugated enynyl ketones was developed based on a two-step procedure. First, palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 1-(benzotriazol-1-yl)propargyl ethyl ether (3) and vinyl triflates or vinyl bromides afforded the key intermediates [1-(benzotriazol-1-yl)-1-enynyl]methyl ethyl ethers 5a-d in good