358975
Ammonium metatungstate hydrate
≥66.5% (W)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tungsten
concentración
≥66.5% (W)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
Clave InChI
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?