340367
(1R)-(−)-Nopol
98%
Sinónimos:
(−)-Nopol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-ethanol, 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
viscous liquid
actividad óptica
[α]24/D −37°, neat
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
230-240 °C (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Clave InChI
ROKSAUSPJGWCSM-UWVGGRQHSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?