329339
1,4-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Tetradeutero-1,4-dichlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
densidad
1.274 g/mL at 25 °C
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)