30953
15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
purum, ≥97.0% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Clave InChI
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.