Merck
306258
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-butyl methacrylate)
~90% 4-vinylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
calidad
~90% 4-vinylpyridine
cadena SMILES
n1ccc(cc1)C=C.O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2.C7H7N/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2,4-6H2,1,3H3;2-6H,1H2
Clave InChI
CBBZCNWNEFEHRW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.