Merck
303259
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methyl-2-butene
95%
Sinónimos:
γ,γ-Dimethylallyl chloride, 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 1-Chloro-3-methyl-2-butene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl chloride, 3-Methyl-2-butenyl chloride, 3-Methylcrotyl chloride, 4-Chloro-2-methyl-2-butene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
104.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4488 (lit.)
bp
58-59 °C/120 mmHg (lit.)
densidad
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
Clave InChI
JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Kinetics of gas-phase reactions of ozone with 1-chloro-3-methyl-2-butene was studied. Reaction of 1-chloro-3-methyl-2-butene with potassium iodide in acetone and sodium ethoxide in ethanol was studied.
Aplicación
1-Chloro-3-methyl-2-butene was used in total synthesis of geraniol.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The influence of orbital asymmetry on the kinetics of the gas-phase reactions of ozone with unsaturated compounds.
Johnson D, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2(3), 323-328 (2000)
Allylic Chlorides. VIII. 1-Chloro-3-methyl-2-butene.
Hatch LF and Gerhardt LS.
Journal of the American Chemical Society, 71(5), 1679-1680 (1949)
Allylic Rearrangement in the Reactions of 1-Chloro-3-methyl-2-butene; an Attempt at Total Synthesis of Geraniol.
Kwart H and Miller RK.
Journal of the American Chemical Society, 76(21), 5403-5405 (1954)
Viktor P Bogdanov et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(11), 1701-1708 (2020-04-16)
Alkylation of homofullerene [6,6]-C60 (CF2 )2- dianion with the set of alkyl halides, RX, was established to demonstrate an effect of RX nature on the conversion, product composition, and regioselectivity. The respective C60 (CF2 )RH, C60 (CF2 )R2 and C60