Merck
290408
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
85 °C/20 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Oc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Clave InChI
BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Transformation of 3,4-difluorophenol by Penicillium frequentans strain Bi 7/2, using phenol as a sole source of carbon and energy, has been reported.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
U Wunderwald et al.
Biodegradation, 8(6), 379-385 (1997-01-01)
The Penicillium frequentans strain Bi 7/2, using phenol as a sole source of carbon and energy, transformed the fluorinated phenols 2,3-, 2,4-, 2,5- and 3,4-difluorophenol rapidly. After growth on phenol, resting mycelia of the fungus converted the difluorophenols completely at