Merck
263478
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3F2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
densidad
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clave InChI
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Regioselective nucleophilic aromatic substitution reaction of 4-bromo-1,2-difluorobenzene with benzyl alcohol has been investigated.
Aplicación
4-Bromo-1,2-difluorobenzene has been used in the preparation of 4-benzyl-2-(3,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-morpholine.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Regioselectivity of fluorine substitution by alkoxides on unsymmetrical difluoroarenes.
Dirr R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4588-4590 (2008)
Preparation of chiral key intermediates of morpholine based neurokinin receptor antagonists by asymmetric allylic alkylation.
Keldenich J, et al.
Tetrahedron, 69(31), 6424-6430 (2013)