Merck
248207
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
142.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
147-149 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1ccsc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid has been used in the synthesis of zinc and cadmium carboxylate complexes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Non-covalently aggregated zinc and cadmium complexes derived from substituted aromatic carboxylic acids: Synthesis, spectroscopy, and structural studies.
Palanisami N, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 405, 522-531 (2013)