213314
Antimony(III) ethoxide
Formulario
liquid
composición
Sb, 46.6-48.1% iodometric
Sb, 46.6-48.1% titration (by iodine)
idoneidad de la reacción
core: antimony
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
densidad
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Sb](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Sb/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?