202940
Calcium chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium dichloride hydrate, Dichlorocalcium hydrate
About This Item
powder and chunks
Productos recomendados
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals
powder and chunks
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
YMIFCOGYMQTQBP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)