Merck
201901
Sigma-Aldrich
Chrysophenine
Dye content 65 %
Sinónimos:
Direct Yellow 12
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H26N4Na2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
680.66
Número de índice de color:
24895
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulario
powder
composición
Dye content, 65%
λmáx.
389 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥29000 at 389-401 nm in water at 0.02 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(OCC)cc4)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C30H28N4O8S2.2Na/c1-3-41-27-15-11-23(12-16-27)31-33-25-9-7-21(29(19-25)43(35,36)37)5-6-22-8-10-26(20-30(22)44(38,39)40)34-32-24-13-17-28(18-14-24)42-4-2;;/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b6-5+,33-31+,34-32+;;
Clave InChI
YQMJDPHTMKUEHG-RNVLWOMCSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chiang Hsiu-Mei et al.
Journal of hazardous materials, 161(2-3), 1384-1390 (2008-06-10)
Sludge adsorbent (SA) and commercial activated carbon fibers (ACFC and ACFT) were applied to Orange II and Chrysophenine (CH) adsorption (BET surface area: ACFC>ACFT>SA). ACFT was primarily in the micropore range, while SA was approximately 500 A (macropore) and 80