177296
4,4′-Dipyridyl hydrate
98%
Sinónimos:
4,4′-Bipyridine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
304.8 °C (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].c1cc(ccn1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2.H2O/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;/h1-8H;1H2
Clave InChI
JJRKHJXMBCYHSH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?