Merck
16599
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-L-phenylglycine
≥98.0%
Sinónimos:
(S)-2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
219.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
Clave InChI
FANMQHUKZBBELZ-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jingliang Zhang et al.
Cell reports, 36(5), 109495-109495 (2021-08-05)
Scn2a encodes the voltage-gated sodium channel NaV1.2, a main mediator of neuronal action potential firing. The current paradigm suggests that NaV1.2 gain-of-function variants enhance neuronal excitability, resulting in epilepsy, whereas NaV1.2 deficiency impairs neuronal excitability, contributing to autism. However, this