Merck
160008
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4C4H6CN
Número de CAS:
Peso molecular:
191.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
densidad
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
InChI
1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
Clave InChI
XQONXPWVIZZJIL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile is also referred as 1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane.
Aplicación
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile (1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane) can be used in the synthesis of pharmacologically active metabolites of the anti-obesity drug-sibutramine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phase transfer alkylation of arylacetonitriles revisited.
Barbasiewicz M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(23), 3871-3874 (2006)